Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TIM-1 (HAVCR1) de souris
Le test ELISA pour TIM-1 (HAVCR1) de souris quantifie le Ms TIM-1 dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de souris.
Marque: Invitrogen™ EMHAVCR1X5
Description
Le test ELISA pour TIM-1 (HAVCR1) de souris quantifie le Ms TIM-1 dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Ms TIM-1 naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour TIM-1 de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le CD365, également connu sous le nom d’immunoglobuline et de domaine mucine 1 (Tim-1) de cellules T, est une glycoprotéine de surface de type 1 qui se compose d’un domaine similaire à la N-terminale extracellulaire et d’un domaine mucine et d’une queue cytoplasmique courte. Le ligand endogène pour le CD365 est Tim-4. En outre, le CD365 est connu comme étant un récepteur cellulaire ou un co-récepteur pour un certain nombre de virus, y compris les virus de l’hépatite A et C, le virus Ebola, le virus Marburg, le virus de la dengue, le virus Zika, Virus du Nil occidental et virus de l’encéphalite japonaise. La liaison directe des virus par le CD365 se produit via la phosphatildyl-sérine exposée sur des enveloppes virales. Les polymorphismes dans le gène humain CD365 (HAVCR1) sont associés à la sensibilité à l’infection et à la gravité de la maladie. Le CD365 a également été impliqué dans la co-stimulation cellulaire T. Le CD365 est principalement exprimé dans les cellules épithéliales. Il est également fortement exprimé en A549, 769-P et Caco-2 et lignées cellulaires. Le CD365 existe également sous forme de protéine soluble générée par clivage protéolytique médié par la métalloprotéinase de la protéine de surface.

Spécification
Ai503787; CD365; HAVCR; HAVCR1; HAVCR-1; Récepteur cellulaire du virus de l’hépatite A 1 ; homologue du récepteur cellulaire du virus de l’hépatite A 1 ; molécule de blessure du rein 1 ; Kim1 ; KIM-1 ; domaine d’immunoglosité cellulaire T et protéine de domaine de la mucine 1 ; domaine d’immunoglobuline et de mucine contenant 1 ; protéine de membrane cellulaire T 1 ; Immunoglobuline et protéine 1 contenant le domaine de la mucine des cellules T ; mucine membre de la famille 1 de l’immunoglobuline des cellules T ; récepteur 1 de la mucine de la cellule T ; protéine 1 de la membrane des cellules T ; TIM ; TIM1 ; TIM-1 ; TIM1 ; TIDD-1 | |
30 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Havcr1 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
32,77 à 8 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
Q5QNS5 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite Standard Concentrat de diluant de dosage Anticorps de détection biotinylé SAV-HRP Tampon de lavage Chromogène Solution d’arrêt Couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
|
5 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
KIM-1 | |
4 h 45 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.