Learn More
Hanna Instruments™ Kits de réactifs au chlore, pour les tests colorimétriques de l’eau
Permettent aux utilisateurs d’obtenir des mesures colorimétriques rapides et précises. Les ensembles de réactifs au chlore Hanna Instruments™, pour les tests colorimétriques de l’eau, sont des solutions prémesurées de haute qualité pour une utilisation avec des instruments de paillasse et/ou des instruments portatifs Hanna.
Marque: Hanna Instruments™ HI95761-01
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour les déterminations colorimétriques du chlore total et/ou libre. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
- Kits de réactifs disponibles pour : Chlore libre et total (plage haute), chlore libre (plage ultra basse), chlore total (plage ultra haute, plage ultra basse, plage non déterminée)
Spécification
Détermination du chlore total à une plage ultra faible | |
100 sachets individuels de HI95761-0 | |
1 jeu | |
Méthode 330,5 recommandée par l’EPA |
Photomètres portatifs et de paillasse Hanna compatibles | |
100 | |
0,000 à 0,500 mg/l de chlore libre | |
Kit d’analyse de l’eau |