Learn More
Thermo Scientific™ Y-PER™ Yeast Protein Extraction Reagent
Libérez les protéines solubilisées fonctionnellement actives avec le premier réactif de lyse de levure disponible dans le commerce pour utiliser une procédure de lyse détergente douce.
Marque:  Thermo Scientific™ 78990
Code produit. 11814121
  • 528.00€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le réactif Thermo Scientific™ Y-PER pour l’extraction des protéines de levure est le premier réactif de lyse de levure disponible dans le commerce qui utilise une procédure de lyse par un détergent doux afin de libérer des protéines solubilisées fonctionnellement actives avec une grande efficacité.
Ce tampon de lyse cellulaire à base de détergent élimine la nécessité de recourir à des microbilles de verre ou à une rupture mécanique afin de percer l’épaisse enveloppe cellulaire protéique et d’extraire les protéines. Le réactif Y-PER est efficace pour S. cerevisiae et d’autres espèces courantes : il peut ainsi être utilisé lors de procédures de purification de protéines de fusion marquées et de dosages enzymatiques de gènes rapporteurs utilisant ces organismes modèles. Le réactif de lyse peut également être utilisé pour extraire de l'ADN génomique ou plasmidique à partir d'une levure. Le protocole standard d'extraction des protéines est très simple : il suffit d'ajouter un volume approprié de réactif Y-PER à un culot de cellules de levure, d'incuber à température ambiante pendant approximativement 20 minutes, et de centrifuger les débris. Le surnageant obtenu est une solution protéique concentrée dont le rendement excède largement celui typiquement obtenu par une rupture traditionnelle avec des billes de verre.
Points clés :
  • Plus de protéines – extrait plus de deux fois plus de protéines que les méthodes de microbilles de verre
  • Moins fastidieux – élimine les difficultés associées aux procédures de lyse traditionnelles avec des microbilles de verre (p. ex., adhérence statique des billes chargées, amas de microbilles/protéines et perte de microbilles)
  • Optimisé pour la levure – validé pour une utilisation avec Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe et Pichia pastoris
  • Polyvalent – efficace pour de nombreux organismes différents, notamment Bacillus subtilus et les bactéries gram-positif et gram-négatif ; adapté à une utilisation dans une gamme variée de situations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 mL
Réactif d’extraction de protéines de levure
Conserver le produit à température ambiante.
Liquide
500 mL
Y-PER™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZK402834 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number78990
Numéro de lotZG394714 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number78990
Numéro de lotYG371253 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/08/2023 Catalog Number78990
Numéro de lotXI366626 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/10/2022 Catalog Number78990
Numéro de lotWJ331725 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2021 Catalog Number78990
Nom du produit
Thermo Scientific™ Y-PER™ Yeast Protein Extraction Reagent > 500 ml