Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Marque: Thermo Scientific™ 51033555
8658.79 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
- Cuve à chauffage direct
- Cuve en acier inoxydable électropoli de 165 L, à faible encombrement et facilement empilable
- Étagères perforées réglables
- Porte extérieure réversible pour plus de flexibilité
- Débit d’air actif THRIVE
- Le ventilateur de la chambre distribue doucement l’air propre et humidifié dans toute la chambre, assurant des conditions homogènes
- Récupération rapide de tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture
- Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
- Filtration HEPA ISO 5
- HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
- Qualité de l’air en salle blanche ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de 5 minutes
- Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
- Réservoir d’humidité protégé
- Le réservoir d’eau directement chauffé offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
- Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
- Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide qu’avec d’autres conceptions de bac d’eau classiques
- Capteurs et sondes in situ
- Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
- Choix de conductivité thermique (CT) avec compensation HR ou capteur de CO2 à infrarouge (IR) mono faisceau et à longueur d’onde double
- Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
- Cycle de défection haute température Steri-Run
- Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
- Le cycle à 180°C garantit une stérilisation uniforme de 6 log sur toutes les surfaces de la chambre
- Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
- Écran lumineux, monté sur la porte pour un accès et une visibilité aisés
- Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
Spécification
5,8 pied cube | |
165 L | |
Capteur CT | |
Acier inoxydable (18/8) | |
< 93 % à 37°C | |
Incubateur CO2 | |
22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |
Incubateur à CO2 à chambre unique Forma Steri-cycle i160 | |
Acier inox électropoli | |
LED | |
En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % | |
Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C | |
Réservoir d’eau intégré couvert | |
34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm) |