Learn More
Hanna Instruments™ Kits de réactifs au chlore, pour les tests colorimétriques de l’eau
Permettent aux utilisateurs d’obtenir des mesures colorimétriques rapides et précises. Les ensembles de réactifs au chlore Hanna Instruments™, pour les tests colorimétriques de l’eau, sont des solutions prémesurées de haute qualité pour une utilisation avec des instruments de paillasse et/ou des instruments portatifs Hanna.
Marque: Hanna Instruments™ HI93711-D3
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour les déterminations colorimétriques du chlore total et/ou libre. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
- Kits de réactifs disponibles pour : Chlore libre et total (plage haute), chlore libre (plage ultra basse), chlore total (plage ultra haute, plage ultra basse, plage non déterminée)
Spécification
Détermination du chlore total (DPD3) | |
Flacons compte-gouttes HI93701A-T(F), HI93701B-T(F) et HI93711-D3 | |
1 jeu | |
Méthode USEPA 330.5 et méthode standard 4500-Cl G |
Photomètres portables et de paillasse Hanna compatibles (HI83200, HI83203, HI83205, HI83206, HI83208, HI83099, HI96724) | |
600 | |
0,00 à 5,00 mg/l de chlore total | |
Kit d’analyse de l’eau |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- DPD3 REAGENTS KIT FOR 600 TESTS (T
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, N,N-Diethyl-1,4-phenylene