Learn More
Hanna Instruments™ Kits de réactifs au chlore, pour les tests colorimétriques de l’eau
Permettent aux utilisateurs d’obtenir des mesures colorimétriques rapides et précises. Les ensembles de réactifs au chlore Hanna Instruments™, pour les tests colorimétriques de l’eau, sont des solutions prémesurées de haute qualité pour une utilisation avec des instruments de paillasse et/ou des instruments portatifs Hanna.
Marque: Hanna Instruments™ HI9373403
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour les déterminations colorimétriques du chlore total et/ou libre. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
- Ensembles de réactifs disponibles pour : Chlore libre et total (plage haute), chlore libre (plage ultra basse), chlore total (plage ultra haute, plage ultra basse, plage non déterminée)
Spécification
Détermination de la haute plage de chlore libre et total | |
1 flacon compte-gouttes HI93734-0, 1 flacon compte-gouttes HI93734C-0, 100 paquets individuels de HI93701-0 | |
1 jeu | |
Méthode USEPA 330.5 et méthode standard 4500-Cl G |
Photomètres portatifs et de paillasse Hanna compatibles | |
300 | |
0,00 à 10,00 mg/l de chlore libre et total | |
Kit d’analyse de l’eau |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- REMOVE LIQUID REAGENTS FOR 300 TEST
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide