Learn More
Micronova™ Miroir d’inspection avec plaque inférieure en plastique
Miroir en acier inox électropoli avec joint pivotant et raccord de manche pour l’inspection des zones difficiles à atteindre.
Marque: Micronova™ QDIST-66P
512.05 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Certifications
Certificat de conformité
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
047737-000 | Certificat de conformité | 19/02/2025 | QDIST-66P |
047306-000 | Certificat de conformité | 31/12/2024 | QDIST-66P |
047214-000 | Certificat de conformité | 31/12/2024 | QDIST-66P |
046993-000 | Certificat de conformité | 16/12/2024 | QDIST-66P |
045241-000 | Certificat de conformité | 11/11/2024 | QDIST-66P |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
29Heures
18Minutes
22Secondes
45Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %