Learn More
Mettler Toledo™ Capteur de conductivité faible
Accessoire pour instruments portatifs FiveGo de Mettler Toledo. Les capteurs de conductivité faible Mettler Toledo sont des sondes robustes de conductivités faibles à moyennes (0,01 μS/cm à 500 μS/cm). Les capteurs LightEdition (LE) sont conçus sur mesure pour un rapport qualité/prix élevé.
Marque: Mettler Toledo™ 51340336
328.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Parfaite pour l’eau pure
- Pour toutes les applications courantes
- Nécessite peu d’entretien et manipulation facile
- Comprend un câble de 1 m (39 po)
Spécification
0,08 cm-1 | |
2 piquets en acier | |
38,4 in | |
0,01 μS/cm-1 |
Mini-DIN | |
Sonde de conductivité LE740 | |
1,00 m | |
Sonde de conductivité LE740 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30