Learn More
General Tools Miroir d’inspection
View and retrieve objects in hard-to-reach areas with this Round Glass Inspection Mirror.
Marque:  General Tools 09914-00
Code produit. 11729849
  • 15.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Telescopic shafts allow extended reach.
  • Adjustable mirror.
  • These inspection tools offer telescopic shafts that allow extended reach to inaccessible spaces.
  • Mirrors adjust to any angle for visual examination in trouble areas.
  • Magnets, mirrors 09914-00 and 09914-04, and inspection kit feature a heavy-duty pocket clip.
Spécification
Spécification
1/boîte
31,75 mm
Utilisé pour l’examen visuel dans les zones troubles
Rond
Verre
1.25 in.
Miroir d’inspection
Nom du produit
General Tools Miroir d’inspection > Diamètre : 31,75mm ; Longueur : 139,7 à 685,8mm ; Format : Rond