Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour spectrophotomètre SPECTRONIC™ 200
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Compartiment d’échantillons de remplacement
Porte-cuve
Portoir pour cuves
Étalons SPECTRONIC
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
6 pièces
Description
Accessoires pour le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200
Ensemble de 7 pièces en verre montées dans des cadres en métal et conçues pour s’adapter aux porte-cuves carrés standard.
- Quatre étalons en verre à densité neutre calibrés pour vérifier la précision photométrique aux valeurs nominales de 0,3 A, 0,5 A, 1 A et 1,5 A
- Les étalons sont calibrés à 440,0 nm, 465,0 nm, 546,1 nm, 590,0 nm et 635,0 nm
- Un seul étalon calibré pour vérifier la précision de la longueur d’onde à des longueurs d’ondes nominales sur 400 nm, 522 nm et 777 nm
- La symétrie des pics signifie que les tests de précision des longueurs d’ondes sont indépendants de la bande passante spectrale (entre 1 nm et 10 nm) de l’instrument testé
- 1 filtre pour la vérification de la lumière parasite dans les instruments UV-Visible à 220 nm
- 1 filtre pour la vérification de la lumière parasite dans les instruments Visible à 400 nm
- Chaque ensemble d’étalons SPECTRONIC est individuellement testé et sa précision est certifiée, les valeurs sont traçables au NIST (National Institute of Standards and Technology) ou à d’autres étalons primaires
- Les filtres sont livrés dans un récipient de stockage en plastique solide
- Un service de réétalonnage est disponible auprès de Thermo Fisher Scientific. L’intervalle d’étalonnage recommandé est de deux ans
Remarque : Les filtres de lumière parasite doivent bloquer la lumière complètement au niveau de la longueur d’onde de la mesure et ne sont donc pas étalonnables.
Spécification
Spécification
| Type | Étalons SPECTRONIC |
| Comprend | Reportez-vous à la description du produit |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction