Learn More
General Tools Miroir d’inspection
This LED-Lighted, Telescoping Inspection Mirror features two extra-bright LED lights that help you see into dark and hard-to-reach areas.
Marque:  General Tools 09914-05
Code produit. 15119075
  • 32.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • These lighted inspection mirrors make it easy to inspect tight areas for leaks, breaks, or lost articles.
  • Telescoping shaft extends to 33 in. (840 mm).
  • Large, fully polished, shatter-resistant glass mirrors sit on a 360° swivel, allowing mirror to be positioned at any angle.
  • Ball joints allow for positioning mirrors at any angle.
  • Handle features a nonslip cushion grip.
Spécification
Spécification
1/boîte
47,625 mm
Voyants télescopiques, deux piles CR2032
Rond
840 mm
Verre
1.875 in.
Miroir d’inspection
33 in.
Nom du produit
General Tools Miroir d’inspection > Diamètre : 47,625mm ; Longueur : 304,8 à 838,2mm ; Format : Rond ; comprend : Voyants télescopiques, deux piles CR2032