Learn More
Bochem™ Pince de précision
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
Marque:  Bochem™ 1640
Code produit. 11895151
  • 207.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Extrémités sans arêtes
  • Autoserrants
Spécification
Spécification
Sharp
Acier inoxydable
Forceps, précision
1/boîte
120 mm
Forceps
Nom du produit
Bochem™ Pince de précision > Longueur :120mm