Learn More
Thermo Scientific™ Jeu de marqueurs cryogéniques
Marquez les cryotubes à -200°C (-328°F) à l’aide du kit de marqueurs cryogéniques Thermo Scientific™. L’encre est à séchage rapide, antimaculante et permanente.
Marque: Thermo Scientific™ 4000222
150.97 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Marquez les cryotubes à -200°C (-328°F) à l’aide du kit de marqueurs cryogéniques Thermo Scientific™. L’encre est à séchage rapide, antimaculante et permanente.
- Kit multicolore comprenant quatre marqueurs à pointe fine à encre noire, bleue, verte et rouge
Spécification
Cryo Marker Pen Set | |
Black | |
4 black pens |
-200°C (-328°F) | |
Cryotubes et boîtes |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant