Learn More
Hirschmann™ Chambres de numération
Facilitent et accélèrent la détermination de la concentration cellulaire dans les échantillons liquides. Les chambres de numération Hirschmann Instruments™ sont disponibles dans une grande variété de profondeurs pour s’adapter à de nombreux systèmes.
Marque:  Hirschmann™ 8110204
Code produit. 10527831
  • 174.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Double structure nette
  • Disponibles avec ou sans revêtement brillant, avec ou sans pinces
  • Avec 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre
  • CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
Chambres de comptage, revêtement brillant avec pinces ; Neubauer-improved (amélioré)
1Each
0,1mm
2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre et pinces
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Hirschmann™ Chambres de numération > Profondeur : 0,1 mm ; avec : Pinces