Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion MultiPin™
Câbles d’électrodes pour connecter les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure Mettler Toledo avec connecteur compatible.
Marque: Mettler Toledo™ 30281913
145.99 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Détachable
- Réutilisable
Spécification
BNC MultiPin / RCA (cinch), étanche IP67 | |
Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure | |
1.8 m |
Capteurs Mettler Toledo InLab | |
6 ft |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%