Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle permanents GlobalMark™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Dimensions (LxW):
30.48 m x 101.6 mm (100 ft. x 4 in.)
30.48 m x 57.15 mm (100 ft. x 2.25 in.)
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
1 rouleau
Description
Adhère facilement aux éléments à faible énergie de surface difficiles tels que la tuyauterie en PVC, les boîtiers d’équipement moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces avec revêtement en poudre et les équipements fabriqués à partir de plastiques recyclés.
- Film en vinyle B-595 avec adhésif permanent
- Offrent une durabilité en extérieur de 5 ans
- Disponibles en blanc et jaune
Compliance
Conforme à la directive RoHS
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Continuous |
| Matériau | Vinyle |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Type de produit | GlobalMark ; Vinyle ; B595 ; Blanc ; 100 mm |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher plus |