Learn More
Invitrogen™ Eau traitée par DEPC UltraPure™
Autoclavée pour retirer le DEPC
Marque:  Invitrogen™ 10813012
77.66 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11588636
  • 86.00€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • L’eau traitée au DEPC UltraPure peut être utilisée avec l’ARN. Elle est préparée par incubation avec 0,1 % de diéthylpyrocarbonate (DEPC). Stérilisée par filtration
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6 to 8
Tube(s)
4 x 1.25 mL
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Biologie moléculaire
Traité au DEPC
Autoclavé, filtré par membrane
UltraPure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2513629 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10813012
Numéro de lot2664801 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10813012
Numéro de lot2664891 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number10813012
Numéro de lot2878468 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number10813012
Nom du produit
Invitrogen™ Eau traitée par DEPC UltraPure™ > 4 x 1,25 ml