Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion MultiPin™
Code produit. p-7070342 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC MultiPin / 1 banane de 4 mm
BNC MultiPin / RCA (cinch), étanche IP67
DIN MultiPin 19262 / 1 banane de 4 mm
DIN MultiPin / RCA (cinch)
Lemo MultiPin 00 / 2 bananes de 4 mm
Multibroches-BNC / RCA (Cinch)
Longueur (métrique) du câble:
1,2 m
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15529651
Marque: Mettler Toledo™ 30281910
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Câbles d’électrodes pour connecter les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure Mettler Toledo avec connecteur compatible.
  • Détachable
  • Réutilisable
Remarque : ce câble (30281910) est doté d’un connecteur DIN et ne serait pas compatible avec l’instrument de mesure SevenCompact S213, qui nécessite un BNC. (Pour le S213, voir câble BNC/RCA, 30281896).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs DIN MultiPin / RCA (cinch)
À utiliser avec (équipement) Capteurs Mettler Toledo InLab
À utiliser avec (application) Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure
Longueur (impériale) du câble 4 ft
Longueur (métrique) du câble 1.2 m