Learn More
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™
Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
Marque:  Thermo Scientific™ 45312145-UI
373.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30130381
  • 386.93€ / 5 pièces
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
  • une précision et sensibilité accrues lors de l’analyse, empêchant la perte de composés sensibles lors de l’analyse ;
  • des limites de détection inférieures lors de l’analyse des composés actifs et sensibles ;
  • une excellente reproductivité qui vous conforte dans vos résultats d’insert à insert ;
  • un niveau de performances toujours élevé dans le temps.
Use the gold standard in GC liner performance and consistency. LinerGOLD GC Liners provide enhanced inertness, leading to increased accuracy, sensitivity, and precision in your gas chromatography (GC) analysis. These injection port liners deliver:
  • Increased accuracy and sensitivity in analysis, preventing the loss of sensitive compounds in analysis
  • Lower detection limits when analyzing active and sensitive compounds
  • Excellent reproducibility gives confidence in your results from liner to liner
  • Consistently high level of performance time after time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
LinerGOLD PTV Liner, Tenax TA, 2 x 2.75 x 120 mm, 1/Pk
1
Aucun
2 mm
PTV-injection ports
Volitile Organic compounds, applications for adsorbation of air pollutants
120 mm
Tenax
2.75 mm
Silicone
Nom du produit
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™ > PTV Liner; Quantity: 1; Length (Metric): 120 mm