Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC
Utilisez ces inserts de ports d’injection pour optimiser les performances des instruments GC Agilent.
88.59€ - 1075.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 78,5 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 6,3 mm |
Matériau de revêtement | Verre borosilicaté hautement désactivé |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Matériau de remplissage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Matériau de remplissage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10733667
|
Thermo Scientific™
453A1252 |
FocusLiner à débit divisé / non divisé | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
508.53€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10253753
|
Thermo Scientific™
453A1255 |
FocusLiner à débit divisé / non divisé | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
136.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10239644
|
Thermo Scientific™
453A1262 |
Insert droit à débit divisé | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
427.57€
25 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10515435
|
Thermo Scientific™
453A1285 |
Fast FocusLiner à débit divisé / non divisé | 2,3 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
134.62€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10533615
|
Thermo Scientific™
453A1295 |
Insert droit à débit divisé | 4 mm | 6,3 mm | Aucun |
88.59€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10418484
|
Thermo Scientific™
453A1305 |
Insert à débit divisé / non divisé avec col de cygne encastré | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
136.91€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10479614
|
Thermo Scientific™
453A1312 |
FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
1075.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10545435
|
Thermo Scientific™
453A1315 |
FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
238.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10639485
|
Thermo Scientific™
453A1335 |
Insert droit direct | 1,2 mm | 6,3 mm | Aucun |
121.68€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10140893
|
Thermo Scientific™
453A1345 |
Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique | 4 mm | 6,3 mm | Aucun |
134.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10555435
|
Thermo Scientific™
453A1355 |
Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique double | 4 mm | 6,3 mm | Aucun |
162.24€
5 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10743667
|
Thermo Scientific™
453A1372 |
FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique simple | 2,3 mm | 6,3 mm | Laine de quartz | N/A | N/A | N/A | |||||
10100993
|
Thermo Scientific™
453A1925 |
Insert à débit non divisé avec entrée conique unique | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
177.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10269594
|
Thermo Scientific™
453A2001 |
Insert avec col de cygne unique | 5,2 mm | 6,3 mm | Aucun |
226.86€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10107514
|
Thermo Scientific™
453A2002 |
Insert Cyclosplitter | 5,2 mm | 6,3 mm | Aucun |
299.47€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10609675
|
Thermo Scientific™
453A2003 |
Insert à débit divisé / non divisé | 5,2 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
114.05€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10415923
|
Thermo Scientific™
453A2265 |
Insert droit à débit divisé | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
103.52€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10525625
|
Thermo Scientific™
453A2275 |
Insert droit à débit non divisé | 2 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
139.12€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10016064
|
Thermo Scientific™
453A2282 |
FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé | 2,3 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
573.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10279404
|
Thermo Scientific™
453A2292 |
Insert droit à débit divisé pour instruments Agilent | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
362.42€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10438854
|
Thermo Scientific™
453A2302 |
Insert à débit divisé / non divisé avec col de cygne encastré | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz | N/A | N/A | N/A | |||||
10611216
|
Thermo Scientific™
453A2325 |
Insert à débit non divisé avec col de cygne encastré | 2 mm | 6,3 mm | Aucun | N/A | N/A | N/A | |||||
10289214
|
Thermo Scientific™
453A2332 |
Insert droit direct | 1,2 mm | 6,3 mm | Aucun | N/A | N/A | N/A | |||||
10722137
|
Thermo Scientific™
453A2342 |
Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique | 4 mm | 6,3 mm | Aucun |
554.55€
25 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10732137
|
Thermo Scientific™
453A2352 |
Insert à débit divisé / non divisé avec double entrée conique | 4 mm | 6,3 mm | Aucun | N/A | N/A | N/A | |||||
10055694
|
Thermo Scientific™
453A2375 |
FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique | 2,3 mm | 6,3 mm | Aucun |
191.79€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16875951
|
Thermo Scientific™
453A2295 |
Port d’injection à débit divisé / d’injection sans division | 4 mm | 6,3 mm | Laine de quartz |
591.83€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Optimisez les performances des systèmes GC Agilent™ grâce à nos inserts de ports d’injection Thermo Scientific™ spécialement conçus pour les instruments Agilent. Hautement désactivés et produits selon des tolérances élevées, ces inserts d’injection garantissent une reproductibilité exceptionnelle.
- Verre borosilicaté hautement désactivé
- Matériau de remplissage en laine de quartz
- Dia. int. x dia. ext. x L : 4 x 6,3 x 78,5 mm
Spécification
78,5 mm | |
6,3 mm | |
Verre borosilicaté hautement désactivé |