Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC
Code produit. 10016064 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,2 mm
1,2 mm
2 mm
2,3 mm
2,3 mm
4 mm
4 mm
5,2 mm
Matériau de remplissage:
Aucun
Laine de quartz
Product Type:
FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé
FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique simple
FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique
FocusLiner à débit divisé/non divisé
FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique
Insert Cyclosplitter
Insert avec col de cygne unique
Insert droit direct
Insert droit à débit divisé pour instruments Agilent
Insert droit à débit non divisé
Insert à débit divisé / non divisé
Insert à débit divisé / non divisé avec col de cygne encastré
Insert à débit divisé / non divisé avec double entrée conique
Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique double
Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique
Insert à débit non divisé avec col de cygne encastré
Insert à débit non divisé avec entrée conique unique
Revêtement droit divisé
Quantité:
5
25
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
Code produit. 10016064
Marque: Thermo Scientific™ 453A2282
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces inserts de ports d’injection pour optimiser les performances des instruments GC Agilent.
Optimisez les performances des systèmes GC Agilent™ grâce à nos inserts de ports d’injection Thermo Scientific™ spécialement conçus pour les instruments Agilent. Hautement désactivés et produits selon des tolérances élevées, ces inserts d’injection garantissent une reproductibilité exceptionnelle.
  • Verre borosilicaté hautement désactivé
  • Matériau de remplissage en laine de quartz
  • Dia. int. × dia. ext. × L : 4 × 6,3 × 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Split
Quantité 25
Longueur (métrique) 78,5 mm
Matériau de remplissage Laine de quartz
Product Type FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé
Diamètre (métrique) interne 2,3 mm
Diamètre (métrique) externe 6,3 mm
À utiliser avec (équipement) Port d’injection GC
Matériau de revêtement Verre borosilicaté hautement désactivé