Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC
Utilisez ces inserts de ports d’injection pour optimiser les performances des instruments GC Agilent.
Marque:  Thermo Scientific™ 453A2002
297.98 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10107514
  • 314.00€ / 5 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 23-06-2025
Description
Optimisez les performances des systèmes GC Agilent™ grâce à nos inserts de ports d’injection Thermo Scientific™ spécialement conçus pour les instruments Agilent. Hautement désactivés et produits selon des tolérances élevées, ces inserts d’injection garantissent une reproductibilité exceptionnelle.
  • Verre borosilicaté hautement désactivé
  • Matériau de remplissage en laine de quartz
  • Dia. int. × dia. ext. × L : 4 × 6,3 × 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
453A2002
5
Aucun
5,2 mm
Port d’injection GC
Insert Cyclosplitter
78,5 mm
Insert Cyclosplitter
6,3 mm
Verre borosilicaté hautement désactivé
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC > Cyclosplitter ; dia. int. de 5,2 mm ; longueur de 78,5 mm ; dia. ext. de 6,3 mm ; 5/boîte