Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescrizione
Optimisez les performances des systèmes GC Agilent™ grâce à nos inserts de ports d’injection Thermo Scientific™ spécialement conçus pour les instruments Agilent. Hautement désactivés et produits selon des tolérances élevées, ces inserts d’injection garantissent une reproductibilité exceptionnelle.
- Verre borosilicaté hautement désactivé
- Matériau d’emballage en laine de quartz
- Dia. int. × dia. ext. × L : 4 × 6,3 × 78,5 mm
Specifica
Specifica
| Description | 453A2325 |
| Quantité | 5 |
| Longueur (métrique) | 78,5 mm |
| Matériau de remplissage | Aucun |
| Product Type | Insert à débit non divisé avec col de cygne encastré |
| Diamètre (métrique) interne | 2 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,3 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Port d’injection GC |
| Matériau de revêtement | Verre borosilicaté hautement désactivé |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.