Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle inconel pour creuset
Marque: Thermo Scientific Chemicals 035937.KT
51.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Pour creuset 36102 | |
Inconel | |
250mL | |
Couvercle de creuset Inconel |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.