Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
Marque: Thermo Scientific™ F520L
Description
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
Tampon HF sans détergent pour les ADN polymérases Phusion développé pour les applications DHPLC et microarrayComprend :
Tampon Phusion HF 5x sans détergent, solution de MgCl2 de 50 mM, DMSO à 100 %.
Spécification
La boîte de tampon Phusion HF (F-518L) comprend : • Tampon Phusion HF 5X sans détergent (tampon 1X fournissant 1,5 mM de MgCl2) • 50 mM de MgCl2 • DMSO Conserver à -20°C. |
|
ADN polymérase Phusion haute fidélité | |
4 x 1,5 mL | |
Standard PCR, High-fidelity PCR | |
4 x 1,5 mL |
Boîte tampons Phusion™ HF sans détergent | |
Detergent-free FF Buffer Pack | |
Wet or Dry Ice | |
ADN | |
Colorless |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.