Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset de zirconium à bord droit
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 036014.KT
145.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15463615
  • 145.73€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Mur droit
55mL
22mm
Zirconium sec
Extérieur : 46mm
Creuset en zirconium
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Creuset de zirconium à bord droit > 1each