Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle inconel pour creuset
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 036103.KT
Code produit. 15471437
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
For 35953 crucible
Inconel
20mL
Couvercle de creuset Inconel
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Couvercle inconel pour creuset > Pour 35953 ; 20 ml ; chacun