Learn More
Cytiva Kit de purification de réaction PCR et de séquence ExoProStar™ S
Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés
348.00€ - 2057.66€
Spécification
Description | Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour une flexibilité maximale, il existe deux tubes différents. |
---|---|
À utiliser avec (application) | PCR et réaction de séquençage ;Supprime les amorces et les dNTPs non incorporés ; améliore l’efficacité de la digestion ; aucune perte de produit de PCR |
Type de produit | illustra ExoProStar S |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15239764
|
Cytiva
US79050 |
500 |
348.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15229764
|
Cytiva
US79200 |
2000 | N/A | ||||||
15249764
|
Cytiva
US79500 |
5000 | N/A | ||||||
Description
- Facile à automatiser
- Les enzymes sont fournis dans deux tubes distincts ; deux étapes de pipetage simples suffisent pour préparer la réaction
- Enzymes optimisées pour fonctionner ensemble et permettant d’éliminer les amorces et nucléotides non incorporés
- Adaptables à différents volumes de réaction
- Aucune perte de produit PCR
- Inactivation des enzymes à la chaleur en 10 minutes maximum
- Protocole rapide en 15 minutes
- Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés
- Améliore l’efficacité de la digestion sans dégradation du produit PCR cible
- L’échantillon est complètement intact et prêt à être utilisé immédiatement dans des procédés manuels ou automatisés
Spécification
Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour une flexibilité maximale, il existe deux tubes différents. | |
PCR et réaction de séquençage ;Supprime les amorces et les dNTPs non incorporés ; améliore l’efficacité de la digestion ; aucune perte de produit de PCR | |
illustra ExoProStar S |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Kit de purification de réaction PCR et de séquence ExoProStar™ S