Learn More
Cytiva Kit de purification de réaction PCR et de séquence ExoProStar™ S
Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés
Marque: Cytiva US79500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Easy to automate
- Enzymes provided in two separate tubes; just two simple pipetting steps are needed to prepare the reaction
- Enzymes optimized to work together for high efficiency removal of unincorporated primers and nucleotides
- Scalable for different reaction sizes
- No loss of PCR product
- Complete heat inactivation of the enzymes within 10 minutes
- Fast 15 minute protocol
- Updates existing enzymatic PCR clean up technology with Exonuclease I and Shrimp Alkaline Phosphatase to remove unincorporated primers and dNTPs
- Improves digestion efficiency with no degradation of the target PCR product
- Sample is completely intact and ready for immediate use in manual or automated processes
Spécification
Enzymatic PCR clean up technology with Exonuclease I and Shrimp Alkaline Phosphatase to remove unincorporated primers and dNTPs. For maximum flexibility comes in two separate tubes. | |
PCR et réaction de séquençage ;Supprime les amorces et les dNTPs non incorporés ; améliore l’efficacité de la digestion ; aucune perte de produit de PCR | |
5000 | |
illustra ExoProStar S |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Kit de purification de réaction PCR et de séquence ExoProStar™ S > 5000 réactions
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu