Learn More
Cytiva Kit de purification des produits de PCR et des produits de séquençage illustra™ ExoProStar™ S
Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés
Marque:  Cytiva US79050
302.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15239764
  • 348.00€ / 500 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Facile à automatiser
  • Les enzymes sont fournis dans deux tubes distincts ; deux étapes de pipetage simples suffisent pour préparer la réaction
  • Enzymes optimisées pour fonctionner ensemble et permettant d’éliminer les amorces et nucléotides non incorporés
  • Adaptables à différents volumes de réaction
  • Aucune perte de produit PCR
  • Inactivation des enzymes à la chaleur en 10 minutes maximum
  • Protocole rapide en 15 minutes
  • Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés
  • Améliore l’efficacité de la digestion sans dégradation du produit PCR cible
  • L’échantillon est complètement intact et prêt à être utilisé immédiatement dans des procédés manuels ou automatisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour une flexibilité maximale, il existe deux tubes différents.
PCR et réaction de séquençage ;Supprime les amorces et les dNTPs non incorporés ; améliore l’efficacité de la digestion ; aucune perte de produit de PCR
500
illustra ExoProStar S