Learn More
Invitrogen™ Kits ELISA pour IL-10 humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EHIL105
Description
Dosez les concentrations d’IL-10 (interleukine-10) dans le sérum humain, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium), les échantillons d’urine et de surnageant de culture avec nos kits ELISA IL-10 pour humains Invitrogen™.
Ces kits ELISA IL-10 humains utilisent des paires d’anticorps de revêtement et de détection pré-titrés et appariés pour obtenir une mesure sensible et précise de l’interleukine-10 (IL-10) dans les échantillons à 50 μl par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Les kits complets contiennent des plaques préenduites de bandes à 96 puits et des réactifs optimisés pour le lot. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot.Cible : Interleukine-10 (IL-10) humaine naturelle et recombinante
Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
Plage de dosage : 15,4 à 600 pg/ml
Sensibilité : < 3pg/mL
Précision : CV intradosage < 10%; inter-assay CV < 10%
Types d’échantillon : Surnageant de culture cellulaire, urine, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
Durée totale du dosage : 3 heures
Taille de l’échantillon : 50 μl
Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec l’IL-1α, l’IL-2, l’IL-3, l’IL-4, l’IL-6, l’IL-7, l’IL-8, le TNFα, le TNFβ ou l’IFNγ humains. Env. 2 % de réactivité croisée avec souris recombinante IL-10
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats.
Spécification
P22301 | |
<3 pg/ml | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Aucune réaction croisée significative avec IL-1a, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa, TNFß ou IFNg humain. Env. 2 % de réactivité croisée avec IL-10 de souris recombinant | |
Humaine | |
3586 | |
< 10 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Diluant standard, 75 ml | |
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm | |
5 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 50 μl ; Urine, 50 μl | |
Humaine | |
3 h |
15,36-600 pg/ml | |
Kit ELISA pour IL-10 humain | |
ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents | |
Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine | |
5 x 96 puits de microplaques | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10 | |
< 10 % | |
HRP | |
CV intra-dosage <10 % ; CV inter-dosage <10 % | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |