Learn More
Fisherbrand™ Rack métallique recouvert de PEHD
Ce rack métallique recouvert de PEHD est robuste pour le transport ou la manipulation des échantillons. Il est chimiquement résistant et convient aux tubes et flacons coniques, ronds ou plats ou en plastique.
Marque:  Fisherbrand™ 120089F
24.51 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16685824
  • 26.73€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Racks métallique recouvert de PEHD résistant aux produits chimiques
  • Les racks peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40°C et 121°C
  • Accueille toutes les marques et tous les types de fonds coniques, ronds ou plats, en verre ou plastique, de tubes et/ou de flacons
  • Les puits carrés et les trois niveaux de pont contribuent à la fixation des tubes
  • Autoclavables
  • Support à fond fendu
Specifications
Specifications
Portoir pour tubes à essai
Autoclavable
Tubes
Non stérile
1
205 x 105 mm
205 mm
105 mm
65 mm
10 à 13 mm
6 x 12
Bleu
Fil recouvert de PEHD
48
205 x 105 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
8,07 in
4,10 in
2,56 in
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Rack métallique recouvert de PEHD > Matrice de tubes : 6 x 12 ; puits : 72 ; Diam. du puits : 10 à 13 mm