Learn More
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons
Les machines à glaçon Brema™ utilisent un système de pulvérisation d’eau qui produit des cubes de glace transparents pour une utilisation dans divers environnements de travail.
1794.55€ - 2528.10€
Spécification
Type de produit Machine à glaçons
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Type de refroidissement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Type de refroidissement Prix Quantité et disponibilité  
15984768
Afficher les documents Détails de la promotion
Brema Ice Makers™
CB184IAHCWX
4 kg Refroidissement par air
1794.55€
1 pièce
Expédition estimée: 08-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15904778
Afficher les documents
Brema Ice Makers™
CB246AHCWX
6 kg Refroidissement par air
1992.80€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15914778
Afficher les documents
Brema Ice Makers™
CB246WHCWX
6 kg Refroidissement à l’eau
1992.80€
1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15934778
Afficher les documents
Brema Ice Makers™
CB249WHCWX
9 kg Refroidissement à l’eau
2045.80€
1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15944778
Afficher les documents Détails de la promotion
Brema Ice Makers™
CB416AHCWX
16 kg Refroidissement par air
2528.10€
1 pièce
15954778
Afficher les documents
Brema Ice Makers™
CB416WHCWX
16 kg Refroidissement à l’eau
2528.10€
1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqués en Europe selon des normes de qualité élevées avec corps isolé double épaisseur en acier inox de qualité alimentaire.
  • Le système de pulvérisation d’eau produit des cubes de 18 grammes transparents
  • Différents modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 40 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 16 kg
  • Options de refroidissement par air ou par eau
  • Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
  • Bac de stockage de glace en plastique ABS avec bords arrondis pour un nettoyage facile
  • Pulvérisateurs amovibles et barre de pulvérisation en acier inox pour un nettoyage facile
  • Couvercle escamotable à glissière isolé
  • Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
  • Quatre pieds réglables en hauteur
  • Réfrigérant R290
Spécification
Spécification
Machine à glaçons
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons