Learn More
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons
Les machines à glaçon Brema™ utilisent un système de pulvérisation d’eau qui produit des cubes de glace transparents pour une utilisation dans divers environnements de travail.
Marque:  Brema Ice Makers™ CB249WHCWX
Code produit. 15934778
  • 2045.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en Europe selon des normes de qualité élevées avec corps isolé double épaisseur en acier inox de qualité alimentaire.
  • Le système de pulvérisation d’eau produit des cubes de 18 grammes transparents
  • Différents modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 40 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 16 kg
  • Options de refroidissement par air ou par eau
  • Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
  • Bac de stockage de glace en plastique ABS avec bords arrondis pour un nettoyage facile
  • Pulvérisateurs amovibles et barre de pulvérisation en acier inox pour un nettoyage facile
  • Couvercle escamotable à glissière isolé
  • Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
  • Quatre pieds réglables en hauteur
  • Réfrigérant R290
Spécification
Spécification
Jusqu'à 40°C
9 kg
Machine à glaçons
390 mm
Refroidissement à l’eau
470 mm
695 mm
29 kg/24 h.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons > Refroidissement à l’eau ; 9 kg