Learn More
Ibrutinib-biotin, MedChemExpress
MedChemExpress Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.
1194.75€ - 6376.05€
Spécification
CAS | 1599432-18-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C56H80N12O9S |
Poids moléculaire (g/mol) | 1097.37 |
Pourcentage de pureté | 98.04% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16449526
|
Medchem Express
HY-100342 |
50 mg |
6376.05€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16445697
|
Medchem Express
HY-100342 |
5 mg |
1194.75€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16422958
|
Medchem Express
HY-100342 |
10 mg |
1753.65€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.Spécification
1599432-18-4 | |
C56H80N12O9S | |
1097.37 | |
98.04% |
Sécurité et traitement
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.