Learn More
Ibrutinib-biotin, MedChemExpress
MedChemExpress Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.
Marque: Medchem Express HY-100342
Description
Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.Spécification
Ibrutinib-biotin | |
Colorless | |
C56H80N12O9S | |
DMSO : 50 mg/mL (45.56 mM; Need ultrasonic) | |
1097.37 | |
98.04% | |
Oil |
1599432-18-4 | |
Research | |
10 mg | |
O=C(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@H](N2)[C@@H]1NC2=O)=O)=O)NCCCCN(C)C/C=C/C(N3CCC[C@@H](N4N=C(C5=CC=C(OC6=CC=CC=C6)C=C5)C7=C(N)N=CN=C74)C3)=O | |
1097.37 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only