Learn More
Ibrutinib-biotin, MedChemExpress
MedChemExpress Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.
Marque:  Medchem Express HY-100342
Encompass_Preferred
Code produit. 16449526
  • 6376.05€ / 50mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.
Spécification
Spécification
Ibrutinib-biotin
Colorless
C56H80N12O9S
DMSO : 50 mg/mL (45.56 mM; Need ultrasonic)
1097.37
98.04%
Oil
1599432-18-4
Research
50 mg
O=C(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@H](N2)[C@@H]1NC2=O)=O)=O)NCCCCN(C)C/C=C/C(N3CCC[C@@H](N4N=C(C5=CC=C(OC6=CC=CC=C6)C=C5)C7=C(N)N=CN=C74)C3)=O
1097.37
Research
Cancer-Kinase/protease
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.