Learn More
Invitrogen™ Contrôle négatif nº 1 de mimétisme du micro-ARN mirVana™
Contrôle négatif nº1 du mimétique de micro-ARN mirVana™
Marque: Invitrogen™ 4464059
825.44 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les mimétiques de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN double brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les imiter et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par régulation positive de son activité.Nous avons lancé la deuxième génération de mimétiques de micro-ARN, qui :
- Démontrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
- Non toxiques
- offrent une spécificité supérieure grâce à la modification du brin Star unique ;
- Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
- Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
Contrôle négatif n°1 du mimétique de micro-ARN mirVana™
Le contrôle négatif n°1 du mimétique de micro-ARN mirVana™ est conçu pour une utilisation comme contrôle négatif dans les expériences utilisant des mimétiques de micro-ARN mirVana™. Transfectez le contrôle négatif en utilisant la même méthodologie que celle employée pour votre contrôle positif (tel que le contrôle positif miR-1) et vos mimiques du micro-ARN mirVana™ expérimentales. Utilisez l’expression cible à partir d’échantillons transfectés par contrôle négatif comme base de référence pour évaluer l’effet du mimique de micro-ARN témoin et expérimental sur l’expression génétique cible.
Le contrôle négatif n° 1 de mimétisme du micro-ARN mirVana™ est une molécule qui imite la séquence aléatoire, qui a été testée en profondeur dans les lignées cellulaires et tissus humains, et a été validée comme ne produisant pas d’effets identifiables sur la fonction connue des micro-ARN.
Contrôles de mimétisme de première génération
Nos mimiques (et témoins) de micro-ARN de première génération, les précurseurs de micro-ARN Invitrogen™ Pre-miR™, ont une spécificité et une puissance plus faibles, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux mimiques des micro-ARN mirVana™. Ces mimiques de première génération sont recommandées pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Dans le cas de nouvelles études ou d’études in vivo, nous recommandons vivement nos nouvelles mimiques du micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
Specifications
Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. | |
Imitation de miARN | |
Non conjugué(e) | |
Imitation de miARN | |
20 nmol |
Contrôle négatif | |
Analyse de miARN et d’ARN non codant | |
mirVana™ | |
Purifié(e) | |
Température ambiante |