Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
Marque:  Thermo Scientific™ 3427
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 11852711
  • 17200.58€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
6,5 pied cube
Option 4 à 20 mA
184 l
0 à 20%
LED
1 à 20%
< 90 % à 37°C
Incubateur à CO2
50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20 x 21,3 x 26,8 in)
265 lb
UL , cUL , CE
Incubateur tri-gaz simple 184 L, 1-20 %
En acier inox poli
Capteur IR
Acier inoxydable
1 à 20 %
Ambiante 5 ° à 55 ° C
eau Pan
25 x 26 x 39,5 po (63,5 x 100,3 x 66 cm)
230 V, 50/60 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L >