Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.
Marque: Axygen™ PCR-96-FLT-C
326.70 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
La microplaque PCR à jupe élevée à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
Spécification
Pas de code-barres | |
Flat Top | |
8 x 12 | |
Systèmes qPCR BioRad, Statagene MX-3000 | |
Polypropylène | |
96 | |
Rond | |
100 / Carton |
Sans DNase ni RNase | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
Sans jupe | |
200 μl | |
Non stérile | |
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR | |
25 / Boîte |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant