Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez ces colonnes HPLC pour les séparations en phase normale et inverse.
346.00€ - 1064.20€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Porosité | 175 Å |
Surface spécifique | 220 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L10 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10213663
|
Thermo Scientific™
25805-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
785.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10538585
|
Thermo Scientific™
25805-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
828.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10273703
|
Thermo Scientific™
25805-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
828.08€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10525125
|
Thermo Scientific™
25802-152130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1064.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10565885
|
Thermo Scientific™
25802-102130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 100 mm |
968.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10319984
|
Thermo Scientific™
25802-052130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 50 mm |
958.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10553995
|
Thermo Scientific™
25803-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
862.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10417264
|
Thermo Scientific™
25803-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
858.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11508300
|
Thermo Scientific™
25805-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
414.60€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11598290
|
Thermo Scientific™
25803-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
486.09€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11588290
|
Thermo Scientific™
25803-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
476.79€
4 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10269954
|
Thermo Scientific™
25803-011001 |
3 μm | 1 mm | 10 mm |
486.09€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10019152
|
Thermo Scientific™
25805-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10795716
|
Thermo Scientific™
25803-153030 |
3 µm | 3 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10672864
|
Thermo Scientific™
25803-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10785716
|
Thermo Scientific™
25803-151030 |
3 μm | 1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10746524
|
Thermo Scientific™
25803-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10662484
|
Thermo Scientific™
25805-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10553225
|
Thermo Scientific™
25803-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10069142
|
Thermo Scientific™
25803-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10652484
|
Thermo Scientific™
25805-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10675325
|
Thermo Scientific™
25802-202130 |
1,9 µm | 2,1 mm | 200 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10341215
|
Thermo Scientific™
25805-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10361105
|
Thermo Scientific™
25805-012101 |
5μ m | 2,1 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10231965
|
Thermo Scientific™
25805-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10035844
|
Thermo Scientific™
25803-013001 |
3 µm | 3 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10600954
|
Thermo Scientific™
25805-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10746144
|
Thermo Scientific™
25805-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano pour les séparations en phase normale et phase inverse.
- Excellente forme de pic
- Sensibilité exceptionnelle
- Rétention moindre pour des analyses plus rapides
Spécification
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L10 | |
4 % | |
Oui |
175 Å | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
Mode mixte | |
Phase normale et inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.