Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez ces colonnes HPLC pour les séparations en phase normale et inverse.
Marque:  Thermo Scientific™ 25805-254030
Code produit. 10538585
  • 807.26€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano pour les séparations en phase normale et phase inverse.
  • Excellente forme de pic
  • Sensibilité exceptionnelle
  • Rétention moindre pour des analyses plus rapides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
250 mm
5 μm
175 Å
60°C
Cyano (CN)
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Mode mixte
Phase normale et inverse
4 mm
5800 psi (400 bars)
2 à 8
220 m²/g
L10
Hypersil GOLD
4 %
Oui
Colonne analytique