Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez ces colonnes HPLC pour les séparations en phase normale et inverse.
Marque: Thermo Scientific™ 25805-054630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano pour les séparations en phase normale et phase inverse.
- Excellente forme de pic
- Exceptionnelle sensibilité
- Moins de rétention pour une analyse plus rapide
Spécification
Colonne analytique | |
1.0 mL/min | |
400 bar | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L10 | |
Hypersil GOLD | |
4 % | |
Oui | |
Colonne analytique |
4,6 mm | |
50 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure | |
Phase normale | |
Normal and Reversed Phase |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.