Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez ces colonnes HPLC pour les séparations en phase normale et inverse.
Marque: Thermo Scientific™ 25803-014001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano pour les séparations en phase normale et phase inverse.
- Excellente forme de pic
- Sensibilité exceptionnelle
- Rétention moindre pour des analyses plus rapides
Spécification
Cartouche de protection, 4/boîte | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L10 | |
Hypersil GOLD | |
4 % | |
Oui | |
Cartouche de protection, 4/boîte |
4 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Mode mixte | |
Phase normale et inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.