Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP C18
Mettez facilement à l’échelle votre méthode de préparation de LC grâce aux colonnes HPLC préparatives Hypersil GOLD C18 pour obtenir une excellente forme de pic dans divers formats, notamment la technologie XtendedLife.
Marque:  Thermo Scientific™ 25012-159370A
8289.53 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16328536
  • 8330.98€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Colonne préparative, standard
150 mm
12 μm
175 Å
60°C
C18
10 %
Oui
30 mm
2200 psi (152 bars)
2 à 9
220 m²/g
L1
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP C18 >