Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP C18
Mettez facilement à l’échelle votre méthode de préparation de LC grâce aux colonnes HPLC préparatives Hypersil GOLD C18 pour obtenir une excellente forme de pic dans divers formats, notamment la technologie XtendedLife.
246.90€ - 28591.02€
Spécification
pH | 2 à 9 |
---|---|
Porosité | 175 Å |
Surface spécifique | 220 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L1 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Format de colonne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Format de colonne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16378506
|
Thermo Scientific™
25005-059070A |
50 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
1363.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388506
|
Thermo Scientific™
25005-059270A |
50 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
2916.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398506
|
Thermo Scientific™
25005-059270XL |
50 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 5 μm |
7507.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308516
|
Thermo Scientific™
25005-109070A |
100 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
1797.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318516
|
Thermo Scientific™
25005-109270A |
100 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
3807.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328516
|
Thermo Scientific™
25005-109270XL |
100 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 5 μm |
7158.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338516
|
Thermo Scientific™
25005-159070A |
150 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
2175.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348516
|
Thermo Scientific™
25005-159270A |
150 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
5086.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358516
|
Thermo Scientific™
25005-159270XL |
150 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 5 μm |
7945.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368516
|
Thermo Scientific™
25005-159370A |
150 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
8715.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378516
|
Thermo Scientific™
25005-159370XL |
150 mm | 30 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 5 μm | N/A | ||||||
16388516
|
Thermo Scientific™
25005-259070A |
250 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
2354.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398516
|
Thermo Scientific™
25005-259270A |
250 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
5695.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308526
|
Thermo Scientific™
25005-259270XL |
250 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 5 μm |
9331.59€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318526
|
Thermo Scientific™
25005-259370A |
250 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 5 μm |
11579.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328526
|
Thermo Scientific™
25005-259370XL |
250 mm | 30 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 5 μm | N/A | ||||||
16338526
|
Thermo Scientific™
25012-018823A |
8 mm | 10 mm | Pré-colonne | 12 μm |
246.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348526
|
Thermo Scientific™
25012-019023A |
20 mm | 10 mm | Pré-colonne | 12 μm |
368.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358526
|
Thermo Scientific™
25012-019323A |
30 mm | 10 mm | Pré-colonne, 1/16 po | 12 μm |
519.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368526
|
Thermo Scientific™
25012-019323B |
30 mm | 10 mm | Pré-colonne, 1/8 po | 12 μm |
519.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378526
|
Thermo Scientific™
25012-029023A |
20 mm | 20 mm | Pré-colonne | 12 μm | N/A | ||||||
16388526
|
Thermo Scientific™
25012-029323A |
30 mm | 20 mm | Pré-colonne, 1/16 po | 12 μm |
774.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398526
|
Thermo Scientific™
25012-029323B |
30 mm | 20 mm | Pré-colonne, 1/8 po | 12 μm |
774.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308536
|
Thermo Scientific™
25012-159270A |
150 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
3950.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318536
|
Thermo Scientific™
25012-159270XL |
150 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 12 μm |
7738.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328536
|
Thermo Scientific™
25012-159370A |
150 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
8330.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338536
|
Thermo Scientific™
25012-159370XL |
150 mm | 30 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 12 μm | N/A | ||||||
16348536
|
Thermo Scientific™
25012-259070A |
250 mm | 10 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
2072.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358536
|
Thermo Scientific™
25012-259270A |
250 mm | 20 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
5401.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368536
|
Thermo Scientific™
25012-259270XL |
250 mm | 25 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 12 μm |
9011.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378536
|
Thermo Scientific™
25012-259370A |
250 mm | 30 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
11167.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388536
|
Thermo Scientific™
25012-259370XL |
250 mm | 30 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 12 μm | N/A | ||||||
16398536
|
Thermo Scientific™
25012-259570A |
250 mm | 50 mm | Colonne préparative, standard | 12 μm |
28591.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308546
|
Thermo Scientific™
25012-259570XL |
250 mm | 50 mm | Colonne préparative, Xtended Life | 12 μm | N/A | ||||||
Description
Maintenez une forme et une résolution de pic exceptionnelles pour vos nouveaux besoins de purification grâce aux colonnes HPLC préparatives C18 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Nos colonnes sont disponibles dans une variété de dimensions et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme. Ces colonnes à end-capping , ultra-pures et à base de silice offrent une réduction significative de la traînée de pic à l’aide de gradients génériques présentant une sélectivité C18. Les colonnes Hypersil GOLD offrent une tranquilité d’esprit lors de la mise à l’échelle de votre méthode analytique.
Nouvelles liaisons
- Fonctionnalisation exclusive et end-capping.
- Sélectivité C18 (USP L1)
Stabilité au pH
- Excellents performances à un pH élevé.
- Excellente stabilité de la colonne à un pH faible.
Performances supérieures
- Formes de pics très symétriques.
- Vitesse d’analyse, efficacité et sensibilité améliorées
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçu pour des applications standard, robustes et de conditionnement professionnel, conçu pour fournir des produits polyvalents à utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de diamètre interne < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec des colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations uniformes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
Spécification
2 à 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
175 Å | |
60°C | |
C18 | |
10 % | |