Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct SPE en ligne HyperSep™ Javelin
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces pré-colonnes SPE à raccordement direct. Elles sont dotées d’une conception à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
418.52€ - 454.63€
Spécification
À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide en ligne |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système HPLC classique |
Gamme de produits | HyperSep |
Type | Colonne d’extraction en phase solide en ligne |
Code produit | Marque | Adsorbant | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Adsorbant | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10128044
|
Thermo Scientific™
60310-201 |
HyperSep Retain PEP | 2,1 mm |
422.20€
4 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10771957
|
Thermo Scientific™
60310-202 |
HyperSep Retain PEP | 3,0 mm |
418.52€
4 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10594275
|
Thermo Scientific™
60310-301 |
HyperSep Retain CX | 2,1 mm |
422.20€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10504285
|
Thermo Scientific™
60310-302 |
HyperSep Retain CX | 3,0 mm |
422.20€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10504855
|
Thermo Scientific™
60310-401 |
HyperSep Retain AX | 2,1 mm |
422.20€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10167694
|
Thermo Scientific™
60310-402 |
HyperSep Retain AX | 3,0 mm |
422.20€
4 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10565225
|
Thermo Scientific™
60310-501 |
HyperSep Hypercarb | 2,1 mm |
452.79€
4 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10239314
|
Thermo Scientific™
60310-502 |
HyperSep Hypercarb | 3,0 mm |
454.63€
4 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Utilisées avec des colonnes, vannes de commutation appropriées et systèmes HPLC classiques, elles offrent les avantages suivants :
- l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
- le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
Les colonnes Thermo Scientific HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne disposent d’une conception unique à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Les colonnes HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :- HyperSep Retain™ PEP : pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
- HyperSep Retain-CX : pour la rétention d’analytes basiques et apolaires
- HyperSep Retain-AX : pour la rétention d’analytes acides et apolaires
- HyperSep Hypercarb™ : pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
Spécification
Extraction en phase solide en ligne | |
Système HPLC classique | |
HyperSep | |
Colonne d’extraction en phase solide en ligne |