Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct SPE en ligne HyperSep™ Javelin
Code produit. 10128044 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Adsorbant:
HyperSep Hypercarb
HyperSep Retain AX
HyperSep Retain CX
HyperSep Retain PEP
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3,0 mm
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10128044
Marque: Thermo Scientific™ 60310201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces pré-colonnes SPE à raccordement direct. Elles sont dotées d’une conception à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Utilisées avec des colonnes, vannes de commutation appropriées et systèmes HPLC classiques, elles offrent les avantages suivants :
  • l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
  • le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
Les colonnes Thermo Scientific HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne disposent d’une conception unique à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Les colonnes HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :
HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HyperSep Retain PEP ; dia. int. de 2,1 mm
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide en ligne
À utiliser avec (équipement) Système HPLC classique
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Retain PEP
Type Colonne d’extraction en phase solide en ligne
Diamètre (métrique) interne 2,1 mm