Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct SPE en ligne HyperSep™ Javelin
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Utilisées avec des colonnes, vannes de commutation appropriées et systèmes HPLC classiques, elles offrent les avantages suivants :
- l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
- le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
Les colonnes Thermo Scientific HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne disposent d’une conception unique à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
HyperSep™ Retain™ PEP : pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX : pour la rétention d’analytes basiques et apolaires
HyperSep Retain-AX : pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ : pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
Spécification
Spécification
| Description | HyperSep Retain-CX ; dia. int. de 2,1 mm |
| À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide en ligne |
| À utiliser avec (équipement) | Système HPLC classique |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Retain CX |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide en ligne |
| Diamètre (métrique) interne | 2,1 mm |