Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct SPE en ligne HyperSep™ Javelin
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces pré-colonnes SPE à raccordement direct. Elles sont dotées d’une conception à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Marque: Thermo Scientific™ 60310-501
410.56 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits de SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Lorsqu’elles sont utilisées avec des systèmes HPLC classiques, des colonnes et des vannes de commutation appropriées, elles permettent :
- l’élimination efficace des échantillons de contaminants, tels que les protéines ;
- la purification et la concentration rapides et efficaces des composés cibles.
Les colonnes à raccordement direct Thermo Scientific HyperSep Javelin pour SPE en ligne disposent d’une conception unique à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Les colonnes HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
Spécification
HyperSep Hypercarb ; dia. int. 2,1 mm | |
Système HPLC classique | |
HyperSep Hypercarb | |
2,1 mm |
Extraction en phase solide en ligne | |
HyperSep | |
Colonne d’extraction en phase solide en ligne |